Documenti fondamentali
634255
Sigma-Aldrich
Terbium(III,IV) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99.5% trace metals basis
Sinonimo/i:
Terbium peroxide, Tetraterbium heptoxide
About This Item
Formula condensata:
Tb4O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
747.70
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.5% trace metals basis
Stato
nanopowder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: terbium
Dimensione particelle
<100 nm (BET)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
InChI
1S/7O.4Tb
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.