Key Documents
634069
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-bromobenzylamine
97%
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-bromobenzylamine
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH2NHCO2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
50-54 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
bromo
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccccc1Br
InChI
1S/C12H16BrNO2/c1-12(2,3)16-11(15)14-8-9-6-4-5-7-10(9)13/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
DFNZFCPEUDSNEO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)