Documenti fondamentali
632996
Sigma-Aldrich
6-Chloropyran-2H-one
97%
Sinonimo/i:
6-Chloropyran-2-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5560 (lit.)
P. ebollizione
193-194 °C (lit.)
Densità
1.356 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC1=CC=CC(=O)O1
InChI
1S/C5H3ClO2/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
XKFPZGLJYHAVTB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)