Documenti
632902
Sigma-Aldrich
1-(Dimethylamino)-2-nitroethylene
97%
Sinonimo/i:
N,N-Dimethyl-2-nitroethyleneamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
103-107 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)\C=C\[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h3-4H,1-2H3/b4-3+
JKOVQYWMFZTKMX-ONEGZZNKSA-N
Applicazioni
1-(Dimethylamino)-2-nitroethylene undergoes addition-elimination reaction with indoles to form the corresponding 3-(2-nitrovinyl)indoles.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
"Synthesis of 2-and 3-Indolylpyrroles via 1, 3-Dipolar Cycloadditions of Munchnones and Nitroalkenes"
Lopchuk.MJ and Gribble.WG
Heterocycles, 82(02), 1617-1617 (2011)