Documenti fondamentali
632236
Sigma-Aldrich
Poly[4-(2,2-dicyanovinyl)-N-bis(hydroxyethyl)aniline-alt-1,4-phenylenediacrylate]
About This Item
Formula condensata:
[(C14H13N3O2)(C12H8O2)]n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)