Documenti fondamentali
632198
Sigma-Aldrich
4-[N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amino]benzaldehyde
95%
About This Item
Formula condensata:
(HOCH2CH2)2NC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
55-62 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
amine
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCN(CCO)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H15NO3/c13-7-5-12(6-8-14)11-3-1-10(9-15)2-4-11/h1-4,9,13-14H,5-8H2
YSDDPNWGLSGZRC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Janet Sabina Xavier et al.
Bioorganic chemistry, 102, 104081-104081 (2020-07-28)
A new series of thiosemicarbazones were designed and synthesized. Their structures were confirmed by spectral characterization and single crystal XRD studies. Compounds MTSC-2 and ETSC-3 crystallized in the orthorhombic crystal system with space group Pbc21 andPca21respectively. Density functional theory computational