Documenti fondamentali
631302
Sigma-Aldrich
3-(3-Chlorophenyl)propionic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
(3-Cl-C6H4)CH2CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
72-76 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C9H9ClO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
CLTDVBQNUHHYCA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Man Zhang et al.
Heterocycles, 101(1), 145-164 (2020-08-11)
Neuropathic pain, epilepsy, insomnia, and tremor disorder may arrive from an increase of intracellular Ca2+ concentration through a dysfunction of T-type Ca2+ channels. Thus, T-type calcium channels could be a target in drug discovery for the treatments of neuropathic pain