Documenti
631272
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
137-141 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COc1cc(C(O)=O)c(N)c(OC)c1OC
InChI
1S/C10H13NO5/c1-14-6-4-5(10(12)13)7(11)9(16-3)8(6)15-2/h4H,11H2,1-3H3,(H,12,13)
JSHSRQCOCMIIPA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves