Documenti fondamentali
631035
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-N-methylaniline
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OC6H4NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.6040 (lit.)
P. ebollizione
204-206 °C (lit.)
Densità
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CNc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H15NO/c1-15-13-7-9-14(10-8-13)16-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10,15H,11H2,1H3
BCSUDKSCMABXKY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)