Documenti fondamentali
630683
Sigma-Aldrich
6-Methylthiochroman-4-one
97%
Sinonimo/i:
6-Methylbenzothiopyran-4(4H)-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
41-45 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2SCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H10OS/c1-7-2-3-10-8(6-7)9(11)4-5-12-10/h2-3,6H,4-5H2,1H3
BYWVVMGBFKFYMY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)