Documenti fondamentali
630403
Sigma-Aldrich
4-Acetoxybutylzinc bromide
0.5 M in THF
About This Item
Formula condensata:
H3CCO2(CH2)4ZnBr
Peso molecolare:
260.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C6H11O2.BrH.Zn/c1-3-4-5-8-6(2)7;;/h1,3-5H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
DBPKJQMTXTUZPP-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)