Documenti fondamentali
630004
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichlorophenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl3C6H2NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.52
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
44-48 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
isothiocyanate
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)N=C=S
InChI
1S/C7H2Cl3NS/c8-4-1-6(10)7(11-3-12)2-5(4)9/h1-2H
PJLRSYLEFZNICX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fazila Rizvi et al.
Scientific reports, 9(1), 6738-6738 (2019-05-03)
A library of thiosemicarbazide derivatives of isoniazid 3-27, was synthesized and evaluated for their anti-inflammatory and urease inhibition activities, by using in vitro bioassays. Among these compounds 9, 10, 12, 21, and 26 were identified as new derivatives. Prolonged use