Documenti
617563
Sigma-Aldrich
2,4-Diamino-15N2-1,3,5-triazine
98 atom % 15N, 99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H515N2N3
Peso molecolare:
113.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
202-205 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH2]c1ncnc([15NH2])n1
InChI
1S/C3H5N5/c4-2-6-1-7-3(5)8-2/h1H,(H4,4,5,6,7,8)/i4+1,5+1
VZXTWGWHSMCWGA-MQIHXRCWSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3