Documenti fondamentali
616877
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetramethylcyclopentadiene-2-methyl-d3
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9D3H11
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
85% (CP)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C1=C(C)CC(C)=C1C
InChI
1S/C9H14/c1-6-5-7(2)9(4)8(6)3/h5H2,1-4H3/i3D3
VNPQQEYMXYCAEZ-HPRDVNIFSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)