Documenti fondamentali
616656
Sigma-Aldrich
Betaine-(trimethyl-d9) hydrochloride
98 atom % D
Scegli un formato
1 G
1.390,00 €
1.390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
1.390,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CD3)3N(Cl)CH2CO2H
Peso molecolare:
162.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
1.390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
241-242 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
Cl[H].[2H]C([2H])([2H])[N+](CC([O-])=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
HOPSCVCBEOCPJZ-KYRNGWDOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)