615781
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran-2,3,3,4,4,5-d6
98 atom % D
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D6H6O3
Peso molecolare:
138.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
P. ebollizione
145-147 °C (lit.)
Densità
1.02 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])(OC)OC1([2H])OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D,6D
GFISDBXSWQMOND-VYXNDPKGSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.