Documenti fondamentali
615471
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(palmitate-16,16,16-d3)
99 atom % D
Sinonimo/i:
Glyceryl tri(hexadecanoate-16,16,16-d3), Tripalmitin-d9 (trimethyl-d9)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C51D9H89O6
Peso molecolare:
816.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % D
Stato
solid
Punto di fusione
64-66 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+9
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
PVNIQBQSYATKKL-GQALSZNTSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)