Documenti fondamentali
614734
Sigma-Aldrich
1-Iodopropane-d7
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Sinonimo/i:
Propyl-d7 iodide
Scegli un formato
5 G
975,00 €
975,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
975,00 €
About This Item
Formula condensata:
CD3CD2CD2I
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
975,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
contiene
copper as stabilizer
P. ebollizione
101-102 °C (lit.)
Punto di fusione
-101 °C (lit.)
Densità
1.820 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
PVWOIHVRPOBWPI-NCKGIQLSSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)