Documenti fondamentali
614491
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-propan-d6-ol
98 atom % D
Sinonimo/i:
3-Bromopropanol-d6
About This Item
Formula condensata:
BrCD2CD2CD2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
99% (CP)
tecniche
protein expression: suitable
P. ebollizione
62 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.602 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C3H7BrO/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2
RQFUZUMFPRMVDX-NMFSSPJFSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)