614076
2-Methoxy-17β-estradiol-1,4,16,16,17-d5
98 atom % D
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c(O)c(OC)c([2H])c2C3CC[C@@]4(C)C(CC([2H])([2H])[C@]4([2H])O)C3CCc12
InChI
1S/C19H26O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,18,20-21H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1/i6D2,9D,10D,18D
CQOQDQWUFQDJMK-AGCGVRMISA-N
WGK 3