Documenti
613223
Supelco
Nicotine solution
NMR reference standard, 20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05 %, CFCl3 0.4 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2
Peso molecolare:
162.23
Codice UNSPSC:
12142201
NACRES:
NA.24
Grado
NMR reference standard
analytical standard
Composizione
CFCl3, 0.4%
TMS, 0.05%
Concentrazione
20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 8 in.
Formato
single component solution
Categorie correlate
Descrizione generale
NMR reference standard (20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05%, CFCl3 0.4%) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
Quantità
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
(−)-Nicotine PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36733
(−)-Nicotine
Nicotinamide BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sigma-Aldrich
N0636
Nicotinamide