Documenti fondamentali
608637
Sigma-Aldrich
Benzene-13C6,d6
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Formula condensata:
13C6D6
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
P. ebollizione
80 °C (lit.)
Punto di fusione
5.5 °C (lit.)
Densità
1.007 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
[2H][13c]1[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]([2H])[13c]1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D,6+1D
UHOVQNZJYSORNB-PCEJJIFQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)