Documenti
608459
Sigma-Aldrich
Uracil-2-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC3H415N2O2
Peso molecolare:
115.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
O=C1[15NH][13C](=O)[15NH]C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i4+1,5+1,6+1
ISAKRJDGNUQOIC-VMGGCIAMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3