Documenti fondamentali
607649
Sigma-Aldrich
Algal amino acid mixture-13C,15N,d
97 atom % D, 98 atom % 13C, 98 atom % 15N
Scegli un formato
500 MG
266,00 €
266,00 €
Prezzo di listino1.330,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
266,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.12
266,00 €
Prezzo di listino1.330,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
97 atom % D
Livello qualitativo
Stato
solid
tecniche
bio NMR: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Only non-exchangeable postions are deuterated.
This product contains 16 amino acids extracted from a blue-green algal source. This product is deficient in glutamine, asparagine, cysteine, and tryptophan.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Amino Acid Standard analytical standard
Supelco
AAS18
Amino Acid Standard