Documenti fondamentali
607452
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride-1,1′-13C2,d6
99 atom % 13C, 98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
(CD313CO)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
tecniche
protein expression: suitable
P. ebollizione
138-140 °C (lit.)
Punto di fusione
-73 °C (lit.)
Densità
1.164 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)O[13C](=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1D3,2D3,3+1,4+1
WFDIJRYMOXRFFG-LNFWYSGTSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)