Documenti fondamentali
605654
Sigma-Aldrich
Stearic acid-18-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Octadecanoic acid-18-13C
About This Item
Formula condensata:
13CH3(CH2)16CO2H
Peso molecolare:
285.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
P. ebollizione
361 °C (lit.)
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3]CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1+1
QIQXTHQIDYTFRH-OUBTZVSYSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)