605344
D-Mannose-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +14.5°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
133 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC[C@H]1OC(O)[13C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1/i5+1
WQZGKKKJIJFFOK-JJELKLASSA-N
WGK 3