605328
D-Lactose-1-13C monohydrate
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
4-O-β-D-galactopyranosyl-D-glucose-1-13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Punto di fusione
219 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[13C@@H](O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11?,12+/m1/s1/i11+1
GUBGYTABKSRVRQ-OUDYAVHASA-N
WGK 3