Documenti
604089
Sigma-Aldrich
Chloroacetyl chloride-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
Cl13CH213COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
P. eboll.
105-106 °C (lit.)
Punto di fusione
-22 °C (lit.)
Densità
1.443 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
Cl[13CH2][13C](Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2/i1+1,2+1
VGCXGMAHQTYDJK-ZDOIIHCHSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
Organi bersaglio
Lungs
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup