Documenti fondamentali
603902
Sigma-Aldrich
Succinic anhydride-1,4-13C2
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
Dihydro furandione-2,5-13C2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C2H4O3
Peso molecolare:
102.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
Stato
solid
tecniche
protein expression: suitable
P. ebollizione
261 °C
Punto di fusione
118-120 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O=[13C]1CC[13C](=O)O1
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i3+1,4+1
RINCXYDBBGOEEQ-CQDYUVAPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)