603503
Ethanol-2-13C solution
95% in H2O, 99 atom % 13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Concentrazione
95% in H2O
Densità
0.801 g/mL at 25 °C
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
48.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9 °C - closed cup