Key Documents
60323
Sigma-Aldrich
Potassium hexahydroxostannate
≥95.0%
About This Item
Formula condensata:
K2Sn(OH)6
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.95
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
≥95.0%
Stringa SMILE
O.O.O.[K+].[K+].[O-][Sn]([O-])=O
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)