601683
Neon-20Ne
99.95 atom %
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99.95 atom %
Saggio
≥99.5% (Total Neon)
Forma fisica
gas
Impurezze
<0.5% Total others
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[20Ne]
InChI
1S/Ne/i1+0
GKAOGPIIYCISHV-IGMARMGPSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3