Documenti fondamentali
600105
Sigma-Aldrich
L-Cystine-15N2
98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
-[SCH2CH(15NH2)CO2H]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
240 °C
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[15NH2][C@@H](CSSC[C@H]([15NH2])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1/i7+1,8+1
LEVWYRKDKASIDU-NHLQVRHMSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)