Documenti fondamentali
598089
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyldicarbonyl(tetrahydrofuran)iron(II) tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13BF4FeO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.87
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Punto di fusione
110 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Fe+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].F[B-](F)(F)F.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C2CCOC2
InChI
1S/C5H5.C4H8O.2CO.BF4.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;2*1-2;2-1(3,4)5;/h1-5H;1-4H2;;;;/q;;;;-1;+1
UEQAYXWNQGYVGN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
  • Preparation of β-keto esters via Lewis acid-catalyzed addition of Et diazoacetate to arylaldehydes
  • Iron mediated nitrenoid transfer
  • Lewis acid catalyzed aziridination, cyclopropanation, and insertion reaction with diazo compounds
  • Diels-Alder reaction of dienes with enones
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)