597732
3,5-Dimethyl-4-isopropoxyphenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Stato
solid
Punto di fusione
206-210 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)Oc1c(C)cc(cc1C)B(O)O
InChI
1S/C11H17BO3/c1-7(2)15-11-8(3)5-10(12(13)14)6-9(11)4/h5-7,13-14H,1-4H3
OESNXDCMAFEMMC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)