Documenti fondamentali
596299
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-ethoxy-5-methylphenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
BrC6H2(OC2H5)(CH3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
98-102 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1c(Br)cc(C)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BBrO3/c1-3-14-9-7(10(12)13)4-6(2)5-8(9)11/h4-5,12-13H,3H2,1-2H3
BTBLZNZUELXCOT-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)