Documenti fondamentali
595926
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-phenyl-4-pyrazolecarboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
3-Methyl-2-phenylpyrazole-4-carboxylic acid, 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
166-170 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1c(cnn1-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C11H10N2O2/c1-8-10(11(14)15)7-12-13(8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,14,15)
USSMIQWDLWJQDQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)