Documenti
595837
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol
96%
Sinonimo/i:
(S)-3,3′-Dibromo-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diol, (S)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol, (S)-3,3′-Dibromo-BINOL, (S)-Dibromo-1,1′-Bi-2,2′-naphthol, (S)-Dibromo-1,1′-Binaphthalene-2,2′-diol, (S)-Dibromo-1,1-Binaphthol, (S)-Dibromo-BINOL, (S)-Dibromo-bi-2-naphthol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H12Br2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
444.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
256-260 °C
Stringa SMILE
Oc1c(Br)cc2ccccc2c1-c3c(O)c(Br)cc4ccccc34
InChI
1S/C20H12Br2O2/c21-15-9-11-5-1-3-7-13(11)17(19(15)23)18-14-8-4-2-6-12(14)10-16(22)20(18)24/h1-10,23-24H
BRTBEAXHUYEXSY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
(S)-(-)-3,3′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol may be used as a catalyst in the preparation of (R)-1-(2-propenyl)-2-(3-phenoxymethoxypropyl)-2-cyclohexenol.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Enantioselective Conjugate Allylation of Cyclic Enones.
Taber DF, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 76(18), 7614-7617 (2011)