Documenti fondamentali
594733
Sigma-Aldrich
Hafnium nitride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HfN
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.50
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Stringa SMILE
N#[Hf]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)