Documenti fondamentali
594369
Sigma-Aldrich
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
2-(3-Benzyloxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Benzyloxyphenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H23BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
58-62 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(OCc3ccccc3)c2
InChI
1S/C19H23BO3/c1-18(2)19(3,4)23-20(22-18)16-11-8-12-17(13-16)21-14-15-9-6-5-7-10-15/h5-13H,14H2,1-4H3
CMBBWFXLHUITFS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)