Documenti fondamentali
593729
Sigma-Aldrich
N-Methyl-m-toluidine
97%
Sinonimo/i:
N-Methyl-3-toluidine
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5560 (lit.)
P. ebollizione
204-206 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CNc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-7-4-3-5-8(6-7)9-2/h3-6,9H,1-2H3
FBGJJTQNZVNEQU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)