Documenti fondamentali
593419
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-iodophenylboronic acid
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(I)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
>230 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1cc(I)ccc1F
InChI
1S/C6H5BFIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,10-11H
QZPDCZSOVJLEKB-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)