Documenti fondamentali
593249
Sigma-Aldrich
N-(4-Methoxyphenyl)formamide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
78-82 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)Nc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-6H,1H3,(H,9,10)
SXEVZVMJNXOXIJ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)