Documenti fondamentali
593168
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,4-dimethoxybenzoylacetate
97%
Scegli un formato
5 G
161,00 €
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
161,00 €
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCOCH2COC6H3(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
161,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
37-41 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C13H16O5/c1-4-18-13(15)8-10(14)9-5-6-11(16-2)12(7-9)17-3/h5-7H,4,8H2,1-3H3
BHSYONGONOKNAI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lorenzo Vannozzi et al.
International journal of nanomedicine, 11, 69-91 (2016-01-06)
This work aims to demonstrate the possibility to fabricate ultra-thin polymeric films loaded with an anti-restenotic drug and capable of tunable drug release kinetics for the local treatment of restenosis. Vascular nanopatches are composed of a poly(lactic acid) supporting membrane
Vito Coviello et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 117, 276-285 (2017-05-01)
Nano-sized colloidal carriers represent innovative drug delivery systems, as they allow a targeted and prolonged release of poorly water-soluble drugs, improving their bioavailability and modifying their pharmacokinetic parameters. In this work we describe cyclodextrin-based nanosponges, obtained through polimerization of β-cyclodextrin