Documenti
592935
Sigma-Aldrich
trans-3-Methoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester
95%
Sinonimo/i:
(E)-2-(3-Methoxy-1-propen-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4430 (lit.)
P. eboll.
229-230 °C (lit.)
Densità
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC\C=C\B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C10H19BO3/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)7-6-8-12-5/h6-7H,8H2,1-5H3/b7-6+
FBAOFKFCKHJXRU-VOTSOKGWSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
214.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter