Documenti fondamentali
592897
Sigma-Aldrich
Imidazole-1-methanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)