Documenti fondamentali
592773
Sigma-Aldrich
5-(3,4-Dichlorophenyl)-2-furoic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H6Cl2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
236-240 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)c(Cl)c2
InChI
1S/C11H6Cl2O3/c12-7-2-1-6(5-8(7)13)9-3-4-10(16-9)11(14)15/h1-5H,(H,14,15)
GNXLBNMHCYYSPU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)