Key Documents
59262
Sigma-Aldrich
2-Methoxypropene
produced by BASF, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Isopropenyl methyl ether
About This Item
Formula condensata:
CH2=C(CH3)OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Beilstein:
1734635
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Grado
produced by BASF
Tensione di vapore
27.96 psi ( 55 °C)
8.28 psi ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Temp. autoaccensione
374 °F
contiene
potassium carbonate as stabilizer
Impurezze
≤0.2% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.382 (lit.)
P. eboll.
34-36 °C (lit.)
Densità
0.766 g/mL at 20 °C
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(C)=C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)5-3/h1H2,2-3H3
YOWQWFMSQCOSBA-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Reagent for the kinetic acetonation of carbohydrates
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-20.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-29 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
E. Fanton et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 4057-4057 (1981)
Junya Ito et al.
Journal of chromatography. A, 1386, 53-61 (2015-02-18)
Increasing evidence suggests that phospholipid peroxidation plays important roles in the pathogenesis of various diseases, such as atherosclerosis. With regard to the biochemical processes that initiate phospholipid peroxidation in vivo, enzymatic conversion of phosphatidylcholine to phosphatidylcholine hydroperoxide (PCOOH) by lipoxygenase