Documenti fondamentali
592064
Sigma-Aldrich
Poly(pentabromophenyl methacrylate)
About This Item
Formula condensata:
(C10H5Br5O2)n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Indice di rifrazione
n20/D 1.710 (lit.)
Temp. transizione
Tg (DSC) 37 °C (onset)
Solubilità
chloroform: soluble
Applicazioni
High refractive index polymer for optical waveguides
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.